Learn More
Meclofenoxate hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16457366
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16457366 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16457366 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17555
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Meclofenoxate hydrochloride, an ester of dimethylethanolamine (DMAE) and 4-chlorophenoxyacetic acid (pCPA), has been shown to improve memory, have a mentally stimulating effect, and improve general cognition.
Meclofenoxate hydrochloride, an ester of dimethylethanolamine (DMAE) and 4-chlorophenoxyacetic acid (pCPA), has been shown to improve memory, have a mentally stimulating effect, and improve general cognition.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Meclofenoxate hydrochloride
CAS 3685-84-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H17Cl2NO3
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (169.97 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (113.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(OCC(OCCN(C)C)=O)C=C1.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 294.17
Formelmasse 294.17
Reinheit (%) 98.8%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation