Learn More
Liebherr™ Hoher, zündquellenfreier Innenraum, Laborkühlschrank/Tiefkühlschrank
Liebherr™ hoher Laborkühlschrank/Tiefkühlschrank – für die sichere, genaue und langlebige Lagerung von temperaturempfindlichen Produkten; vollständig für Laboranwendungen ausgestattet; mit Liebherr-Qualität, auf die Sie sich verlassen können. EN60068 Optionen für Temperaturabbildung und SmartMonitoring.
2552.00 € - 4043.90 €
Spezifikation
Capacity (Metric) Freezer | 107 l |
---|---|
Capacity (Metric) Refrigerator | 254 l |
Temperaturbereich (Tiefkühlschrank) | -9°bis -30 °C |
Temperaturbereich (Kühlschrank) | 3°bis 16 °C |
No. of Doors | 2 |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15319561
|
Liebherr™
LCEXV 4010 |
LCEXV4010-21 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15103844
|
Liebherr™
LCEXV 4010 |
LCEXV4010 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Aufrechte zündquellenfreie Labor-Kühl-/Gefrierkombination, zum Hereingreifen, 1 Abschnitt, 600 mm-Breite, Bruttokapazität 254/107 l.
- Temperaturbereiche +3/+16 °C und -9/-30 °C, 3 verstellbare Einlegeböden, 3 Tiefkühlschubladen, weiße Außenflächen, handelsüblicher Kunststoffpolystyrol-Innenraum, Kühlschrankbereich: Fächerunterstützte Kühlung, Gefrierbereich: Statische Kühlung, manuelles Abtauen.
- Klimaklasse 7, Kältemittel R 600a, Anschlussleistung 1,5 A, 230V/50/pH 1, Energieverbrauch 657 kWh/Jahr
- 240/105 Liter Nettokapazität
- 2 Separate Kühlsysteme, ATEX-zertifiziert, Zündquellenfreier Innenraum
- Tiefkühlschubladen: Einfache Produkthandhabung, maximale Energieeffizienz und minimale Temperaturschwankungen
- Digitaler Regler mit 0,1 °C-Auflösung, Schloss mit Tastenfeld, RS485-Schnittstelle und spannungsfreier Alarmkontakt
- Zugangsöffnung für externe Temperatursonde, zusätzlicher Sicherheitsthermostat
- Alarmprotokoll der letzten 3 Ereignisse mit min./max. Temperaturen, Dauer usw.
- Türschlösser, wechselbare Scharniere, selbstschließende Türen
Spezifikation
107 l | |
-9°bis -30 °C | |
2 | |
Automatisch (Kühlgerät), manuell (Gefriergerät) | |
55 mm HDPE (Kühlschrank)/70 mm HDPE (Tiefkühlgerät) | |
ATEX95, CE, COFRAC, ISO 14001, ISO 9001, QCPP (Pharmacy Guild of Australia): LKV3912, LKV3910, LKUV1612, LKUV1610 | |
Belüftet (Kühlschrank), statisch (Tiefkühlgerät) | |
60 cm x 61,5 cm x 200 cm (L x D x H) | |
43,1 cm | |
1,5 A | |
50 Hz | |
87 kg |
254 l | |
3°bis 16 °C | |
Transparent (Tiefkühlgerät) | |
Weißer Epoxidharz-beschichteter Stahl | |
ABS-Kunststoff | |
Weiß | |
24 Monate | |
59,7 cm | |
45,5 cm | |
220/240 V | |
93 kg |