Learn More
Meloxicam, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468196
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16468196 100 mg
16442076 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16468196 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0261
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Meloxicam is a non-steroidal antiinflammatory agent, inhibits COX activity, with IC50s of 0.49 μM and 36.6 μM for COX-2 and COX-1, respectively.
Meloxicam is a non-steroidal antiinflammatory agent, inhibits COX activity, with IC50s of 0.49 μM and 36.6 μM for COX-2 and COX-1, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Meloxicam
CAS 71125-38-7
Farbe Yellowish Green
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H13N3O4S2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (142.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(O)C2=CC=CC=C2S(N1C)(=O)=O)NC3=NC=C(C)S3
Molekulargewicht (g/mol) 351.4
Formelmasse 351.4
Reinheit (%) 99.88%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration