Learn More
Menadione, MedChemExpress
Beschreibung
Menadione, a synthetic naphthoquinone, can be converted to active vitamin K2 in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Menadione |
| CAS | 58-27-5 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C11H8O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Vitamin K3 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (290.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C1C(C)=CC(C2=C1C=CC=C2)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.18 |
| Show More |