Learn More
Menbutone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448636
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16448636 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16448636 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1136
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Menbutone is an oxobutyric acid derivative, and is a choleretic.
Menbutone is an oxobutyric acid derivative, and is a choleretic.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Menbutone
CAS 3562-99-0
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H14O4
Menge 100 mg
Synonym Genabilic acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 40 mg/mL (154.88 mM)
SMILES O=C(O)CCC(C1=C2C=CC=CC2=C(OC)C=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 258.27
Formelmasse 258.27
Reinheit (%) 98.96%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation