Learn More
Mephenesin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452329
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 16452329
Marke: Medchem Express HYB1283
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Mephenesin is an NMDA receptor antagonist, is a centrally acting muscle relaxant.
Mephenesin is an NMDA receptor antagonist, is a centrally acting muscle relaxant.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mephenesin
CAS 59-47-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H14O3
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (548.79 mM)
SMILES OCC(O)COC1=CC=CC=C1C
Molekulargewicht (g/mol) 182.22
Formelmasse 182.22
Reinheit (%) 99.73%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.