Learn More
MedChemExpress meta-iodoHoechst 33258
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Menge | 100 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 66°C) (insoluble or slightly soluble) ∣ Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming) (insoluble) |
| Molekulargewicht | 534.39 g/mol |
| CAS | 158013-42-4 |