missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metaxalone, MedChemExpress

Artikelnummer. 16428416
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16428416 100 mg
16424447 50 mg
16408578 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16428416 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0678

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Metaxalone(AHR438;NSC170959) is a muscle relaxant used to relax muscles.

Metaxalone(AHR438

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Metaxalone
CAS 1665-48-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H15NO3
Menge 100 mg
Synonym AHR438 NSC170959
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (451.98 mM)
SMILES O=C1OC(COC2=CC(C)=CC(C)=C2)CN1
Molekulargewicht (g/mol) 221.25
Formelmasse 221.25
Reinheit (%) 98.17%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.