Learn More
Methyl-2,4-dihydroxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Methyl 2,4-dihydroxybenzoate is used as a cosmetic agents. And it is used in synthesis of raw material for fine chemicals, organic intermediate, pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl 2,4-Dihydroxybenzoat wird als kosmetische Mittel verwendet. Und es wird zur Synthese von Rohstoffen für Feinchemikalien, organische Zwischenprodukte, pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Methyl 2,4-Dihydroxybenzoat wird als kosmetische Mittel verwendet. Und es wird zur Synthese von Rohstoffen für Feinchemikalien, organische Zwischenprodukte, pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 2,4-dihydroxybenzoate |
Schmelzpunkt | 116°C to 119°C |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 168.15 |
Reinheit (%) | 97% |