missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl-2-amino-3-brom-5-methoxybenzoat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7036536
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1378874-22-6
C9H10BrNO3
260.087
MFCD20527215
WPRSGBOUSTUNEC-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-bromo-5-methoxybenzoic acid methyl ester
73995991
Methyl2-amino-3-Brom-5-methoxybenzoat
COC1=CC(=C(C(=C1)C(=O)OC)N)Br
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1378874-22-6
C9H10BrNO3
260.087
MFCD20527215
WPRSGBOUSTUNEC-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-bromo-5-methoxybenzoic acid methyl ester
73995991
Methyl2-amino-3-Brom-5-methoxybenzoat
COC1=CC(=C(C(=C1)C(=O)OC)N)Br

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 2-amino-3-bromo-5-methoxybenzoate
Menge 250 mg
Formelmasse 260.09
Reinheit (%) 96%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'