Learn More
Methyl 3,4-dihydroxybenzoate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475467
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16475467 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16475467 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYZ0548
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Methyl 3,4-dihydroxybenzoate (Protocatechuic acid methyl ester; Methyl protocatechuate) is a major metabolite of antioxidant polyphenols found in green tea. Antioxidant and anti-inflammatory effect.
Methyl 3,4-dihydroxybenzoate (Protocatechuic acid methyl ester
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3,4-dihydroxybenzoate
CAS 2150-43-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H8O4
Menge 50 mg
Synonym Protocatechuic acid methyl ester Methyl protocatechuate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (594.71 mM)
SMILES O=C(OC)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 99.26%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death