missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 4-Fluor-2-Methoxybenzoat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 15419057
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
204707-42-6
C9H9FO3
184.17
MFCD06203990
LJUAEPNTXDJBRX-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, methyl 2-methoxy-4-fluoro-benzoate, benzoic acid, 4-fluoro-2-methoxy-, methyl ester, rarechem al bf 1023, methyl-4-fluoro-2-methoxybenzoate, methyl 4-fluoranyl-2-methoxy-benzoate, 2-methoxy-4-fluorobenzoic acid methyl ester, 4-fluoro-2-methoxy-benzoic acid methyl ester
10241478
methyl 4-fluoro-2-methoxybenzoate
COC(=O)C1=C(OC)C=C(F)C=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
204707-42-6
C9H9FO3
184.17
MFCD06203990
LJUAEPNTXDJBRX-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, methyl 2-methoxy-4-fluoro-benzoate, benzoic acid, 4-fluoro-2-methoxy-, methyl ester, rarechem al bf 1023, methyl-4-fluoro-2-methoxybenzoate, methyl 4-fluoranyl-2-methoxy-benzoate, 2-methoxy-4-fluorobenzoic acid methyl ester, 4-fluoro-2-methoxy-benzoic acid methyl ester
10241478
methyl 4-fluoro-2-methoxybenzoate
COC(=O)C1=C(OC)C=C(F)C=C1

Methyl 4-fluoro-2-methoxybenzoate  is used as a catalyst, kinase inhibitors and pharmaceutical intermediates.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Methyl 4-fluoro-2-Methoxybenzoat wird als Katalysator, Kinase-Inhibitoren und pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 4-fluoro-2-methoxybenzoate
Menge 1 g
Formelmasse 184.17
Reinheit (%) ≥97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'