Learn More
Methyl 4-Fluor-2-Methoxybenzoat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Methyl 4-fluoro-2-methoxybenzoate is used as a catalyst, kinase inhibitors and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl 4-fluoro-2-Methoxybenzoat wird als Katalysator, Kinase-Inhibitoren und pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Methyl 4-fluoro-2-Methoxybenzoat wird als Katalysator, Kinase-Inhibitoren und pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 4-fluoro-2-methoxybenzoate |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 184.17 |
Reinheit (%) | ≥97% |