Learn More
Methyl 4-Fluor-2-Methoxybenzoat, 97+%, Thermo Scientific™
22.90 € - 282.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 204707-42-6
Summenformel C9H9FO3
Molekulargewicht (g/mol) 184.17
MDL-Nummer MFCD06203990
InChI-Schlüssel LJUAEPNTXDJBRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, methyl 2-methoxy-4-fluoro-benzoate, benzoic acid, 4-fluoro-2-methoxy-, methyl ester, rarechem al bf 1023, methyl-4-fluoro-2-methoxybenzoate, methyl 4-fluoranyl-2-methoxy-benzoate, 2-methoxy-4-fluorobenzoic acid methyl ester, 4-fluoro-2-methoxy-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 10241478
IUPAC-Name Methyl4-Fluor-2-methoxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(OC)C=C(F)C=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15439057
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52370.MD
250mg
22.90 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15419057
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52370.03
1g
65.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 28-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15429057
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52370.06
5g
282.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 28-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Methyl 4-fluoro-2-Methoxybenzoat wird als Katalysator, Kinase-Inhibitoren und pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
204707-42-6
184.17
LJUAEPNTXDJBRX-UHFFFAOYSA-N
10241478
COC(=O)C1=C(OC)C=C(F)C=C1
C9H9FO3
MFCD06203990
4-fluoro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, methyl 2-methoxy-4-fluoro-benzoate, benzoic acid, 4-fluoro-2-methoxy-, methyl ester, rarechem al bf 1023, methyl-4-fluoro-2-methoxybenzoate, methyl 4-fluoranyl-2-methoxy-benzoate, 2-methoxy-4-fluorobenzoic acid methyl ester, 4-fluoro-2-methoxy-benzoic acid methyl ester
Methyl4-Fluor-2-methoxybenzoat
Spezifikation
Methyl 4-fluoro-2-methoxybenzoate
C9H9FO3
4-fluoro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, methyl 2-methoxy-4-fluoro-benzoate, benzoic acid, 4-fluoro-2-methoxy-, methyl ester, rarechem al bf 1023, methyl-4-fluoro-2-methoxybenzoate, methyl 4-fluoranyl-2-methoxy-benzoate, 2-methoxy-4-fluorobenzoic acid methyl ester, 4-fluoro-2-methoxy-benzoic acid methyl ester
LJUAEPNTXDJBRX-UHFFFAOYSA-N
Methyl4-Fluor-2-methoxybenzoat
10241478
≥97%
204707-42-6
MFCD06203990
250mg
COC(=O)C1=C(OC)C=C(F)C=C1
184.17
184.17