Learn More
Methyl4-methyl-3-nitrobenzoat, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Methyl4-Methyl-3-Nitrobenzoat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Methyl4-Methyl-3-Nitrobenzoat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spécification
Chemischer Name oder Material | Methyl 4-methyl-3-nitrobenzoate |
Schmelzpunkt | 49°C to 53°C |
Summenformel | C9H9NO4 |
Menge | 25 g |
Synonym | methyl 3-nitro-4-methylbenzoate, 4-methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-methyl-3-nitro-, methyl ester, methyl 3-nitro-p-toluate, 4-methyl-3-nitro-benzoic acid methyl ester, pubchem10934, acmc-1bfci, ksc497g4t, methyl4-methyl-3-nitrobenzoate, 4-methoxycarbonyl-2-nitrotoluene |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
InChI-Schlüssel | YFPBHPCMYFCRKS-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-] |
IUPAC-Name | Methyl4-methyl-3-nitrobenzoat |
Molekulargewicht (g/mol) | 195.17 |
Afficher plus |