Learn More
Cyclohexyljodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10358310
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2065-66-9
C19H18IP
404.23
MFCD00066175
JNMIXMFEVJHFNY-UHFFFAOYSA-M
methyltriphenylphosphonium iodide, methyl triphenylphosphonium iodide, methyltriphenylphosphanium iodide, methyl triphenyl phosphonium iodide, phosphonium, methyltriphenyl-, iodide, methyl triphenylphosphoniumiodide, methyl triphenyl phosphanium iodide, triphenylmethyl phosphonium iodide, pubchem15730
638159
[I-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2065-66-9
C19H18IP
404.23
MFCD00066175
JNMIXMFEVJHFNY-UHFFFAOYSA-M
methyltriphenylphosphonium iodide, methyl triphenylphosphonium iodide, methyltriphenylphosphanium iodide, methyl triphenyl phosphonium iodide, phosphonium, methyltriphenyl-, iodide, methyl triphenylphosphoniumiodide, methyl triphenyl phosphanium iodide, triphenylmethyl phosphonium iodide, pubchem15730
638159
[I-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyltriphenylphosphonium iodide
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 185.0°C to 187.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3P(C6H5)3I
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethanol,practically insoluble in aromatic hydrocarbons
IUPAC-Name Methyl(Triphenyl)phosphanium;Iodid
Formelmasse 404.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver