Learn More
Metolazone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418176
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16418176
Marke: Medchem Express HYB0209
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Metolazone (SR-720-22) is primarily used to treat congestive heart failure and high blood pressure.
Metolazone (SR-720-22) is primarily used to treat congestive heart failure and high blood pressure.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metolazone
CAS 17560-51-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H16ClN3O3S
Menge 100 mg
Synonym SR-720-22
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (273.35 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC2=C(NC(C)N(C3=CC=CC=C3C)C2=O)C=C1Cl)(N)=O
Molekulargewicht (g/mol) 365.83
Formelmasse 365.83
Reinheit (%) 99.86%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.