Learn More
Metolazone, MedChemExpress
Beschreibung
Metolazone (SR-720-22) is primarily used to treat congestive heart failure and high blood pressure.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Metolazone |
| CAS | 17560-51-9 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C16H16ClN3O3S |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | SR-720-22 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (273.35 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=S(C1=CC2=C(NC(C)N(C3=CC=CC=C3C)C2=O)C=C1Cl)(N)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 365.83 |
| Mehr anzeigen |