Learn More
Metoprolol succinate, MedChemExpress
Beschreibung
Metoprolol succinate is an orally active, selective β1-adrenoceptor antagonist. Metoprolol succinate shows anti-inflammation, antitumor and anti-angiogenic properties.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Metoprolol succinate |
| CAS | 98418-47-4 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C34H56N2O10 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 16.67 mg/mL (25.54 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOC)C=C1.OC(CNC(C)C)COC2=CC=C(CCOC)C=C2.OC(CCC(O)=O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 652.82 |
| Formelmasse | 652.82 |
| Mehr anzeigen |