Learn More
Metoprolol succinate, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
500 Milligramm
Beschreibung
Metoprolol succinate is an orally active, selective β1-adrenoceptor antagonist. Metoprolol succinate shows anti-inflammation, antitumor and anti-angiogenic properties.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Metoprolol succinate |
| CAS | 98418-47-4 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C34H56N2O10 |
| Menge | 500 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 16.67 mg/mL (25.54 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOC)C=C1.OC(CNC(C)C)COC2=CC=C(CCOC)C=C2.OC(CCC(O)=O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 652.82 |
| Formelmasse | 652.82 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu