Learn More
Metoprolol succinate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471866
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16471866 500 mg 500 Milligramm
16487336 100 mg -
16461266 200 mg 200 Milligramm
16443397 50 mg -
4 options
Artikelnummer. 16471866
Marke: Medchem Express HY17503A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Metoprolol succinate is an orally active, selective β1-adrenoceptor antagonist. Metoprolol succinate shows anti-inflammation, antitumor and anti-angiogenic properties.
Metoprolol succinate is an orally active, selective β1-adrenoceptor antagonist. Metoprolol succinate shows anti-inflammation, antitumor and anti-angiogenic properties.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metoprolol succinate
CAS 98418-47-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C34H56N2O10
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 16.67 mg/mL (25.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOC)C=C1.OC(CNC(C)C)COC2=CC=C(CCOC)C=C2.OC(CCC(O)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 652.82
Formelmasse 652.82
Reinheit (%) 99.9%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation