Learn More
Metro™ Doppeltiefe qwikTRAK™ Kits für stationäre Zwischeneinheiten
Verbindet eine doppelt tiefe stationäre Zwischeneinheit mit Schienen und verankert die Schienen am Boden
Marke:  Metro™ LBTAC
Weitere Details : Netto-Gewicht : 13.24800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15976971
  • 945.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ und Metromax iQ Regalsystemen
  • Das Set enthält 74 in. (188 cm) hohe feststehende Pfosten und Verbindungselemente
Bestellinformation
Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Spezifikation
74 in hohe stationäre Pfosten und Verbindungselemente zum Anschließen von doppeltiefen qwikTRAK™ stationären Zwischeneinheiten an die Schiene und zum Verankern der Schiene am Boden
Kit für stationäre Zwischeneinheit
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Regalsystem
Stahl
18 kg
39.6 lb.
Chrom