Learn More
Metro™ Doppeltiefe qwikTRAK™ Kits für stationäre Zwischeneinheiten
Verbindet eine doppelt tiefe stationäre Zwischeneinheit mit Schienen und verankert die Schienen am Boden
945.00 € - 1575.00 €
Spezifikation
Enthält | 74 in hohe stationäre Pfosten und Verbindungselemente zum Anschließen von doppeltiefen qwikTRAK™ stationären Zwischeneinheiten an die Schiene und zum Verankern der Schiene am Boden |
---|---|
Produkttyp | Kit für stationäre Zwischeneinheit |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15976971
|
Metro™
LBTAC |
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Regalsystem | Stahl | 39.6 lb. | 18 kg |
945.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15986971
|
Metro™
LBTAK3 |
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Regalsystem | Stahl | 39.6 lb. | 18 kg |
1160.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15996971
|
Metro™
LBTAS |
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Regalsystem | Edelstahl | 39.6 lb. | 18 kg |
1575.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15906981
|
Metro™
LBTAX3 |
Metro™ Metromax i™ und Q™ Regalsystem | Polymer | 24.3 lb. | 11 kg |
1295.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ und Metromax iQ Regalsystemen
- Das Set enthält 74 in. (188 cm) hohe feststehende Pfosten und Verbindungselemente
Bestellinformation
Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
74 in hohe stationäre Pfosten und Verbindungselemente zum Anschließen von doppeltiefen qwikTRAK™ stationären Zwischeneinheiten an die Schiene und zum Verankern der Schiene am Boden | |
Kit für stationäre Zwischeneinheit |