Learn More
Metro™ Doppeltiefe qwikTRAK™ Kits für stationäre Zwischeneinheiten
Verbindet eine doppelt tiefe stationäre Zwischeneinheit mit Schienen und verankert die Schienen am Boden
Marke: Metro™ LBTAK3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 14.51200kg
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ und Metromax iQ Regalsystemen
- Das Set enthält 74 in. (188 cm) hohe feststehende Pfosten und Verbindungselemente
Bestellinformation
Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
74 in hohe stationäre Pfosten und Verbindungselemente zum Anschließen von doppeltiefen qwikTRAK™ stationären Zwischeneinheiten an die Schiene und zum Verankern der Schiene am Boden | |
Kit für stationäre Zwischeneinheit | |
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Regalsystem | |
Stahl |
18 kg | |
39.6 lb. | |
Metroseal Green Epoxy |