Learn More
Metro™ Doppeltiefe qwikTRAK™ Schienensets
Erstellen Sie Schienen mit bis zu 21 ft.
Marke: Metro™ LBTS15NA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 11.24800kg
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, Metromax Q und Metromax i Regalsystemen
- Die Sets enthalten Schienen und Befestigungsteile, die für die Montage des Systems bis zu einer Höhe von 21 ft. (640 cm) benötigt werden
- 17-823-756 (LBTS2.5NA) enthält ein Verbindungsset, um die Schiene mit anderen Schienensets zu verbinden
Spezifikation
Schienen und Befestigungsteile für die Montage des doppeltiefen qwikTRAK™ Systems bis zu einer Höhe von 21 ft erforderlich | |
Schienenset | |
21 lb. | |
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ und Metromax i™ Regalsystem |
9,5 kg | |
180 Zoll | |
457,2 cm |