Learn More
Metro™ Doppeltiefe qwikTRAK™ Schienensets
Erstellen Sie Schienen mit bis zu 21 ft.
800.00 € - 3225.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ und Metromax i™ Regalsystem |
---|---|
Produkttyp | Schienenset |
Produktcode | Marke | Tiefe (angloamerikanisch) | Tiefe (metrisch) | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tiefe (angloamerikanisch) | Tiefe (metrisch) | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15907011
|
Metro™
LBTS8NA |
96 Zoll | 243,84 cm | 11 lb. | 5 kg |
1370.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15917011
|
Metro™
LBTS9NA |
108 Zoll | 274,32 cm | 13 lb. | 5,9 kg |
1480.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15987001
|
Metro™
LBTS6NA |
72 Zoll | 182,88 cm | 9 lb | 4,1 kg |
820.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15957001
|
Metro™
LBTS2.5NA |
30 Zoll | 76,2 cm | 4 lb. | 1,8 kg |
800.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15956991
|
Metro™
LBTS10NA |
120 Zoll | 304,8 cm | 14 lb. | 6,4 kg |
1605.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15997001
|
Metro™
LBTS7NA |
84 Zoll | 213,36 cm | 10 lb. | 4,5 kg |
930.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15977001
|
Metro™
LBTS21NA |
252 Zoll | 640,08 cm | 29 lb. | 29 kg |
3225.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15967001
|
Metro™
LBTS20NA |
240 Zoll | 609,6 cm | 27 lb. | 12,3 kg |
3110.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15966991
|
Metro™
LBTS11NA |
132 Zoll | 335,28 cm | 15 lb. | 6,8 kg |
1725.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15976991
|
Metro™
LBTS12NA |
144 Zoll | 365,76 cm | 17 lb. | 7,7 kg |
1845.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15996991
|
Metro™
LBTS14NA |
168 Zoll | 426,72 cm | 19 lb. | 8,6 kg |
2080.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15927001
|
Metro™
LBTS17NA |
204 Zoll | 518,16 cm | 23 lb. | 10,5 kg |
2760.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15986991
|
Metro™
LBTS13NA |
156 Zoll | 396,24 cm | 18 lb | 8,2 kg |
1965.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15907001
|
Metro™
LBTS15NA |
180 Zoll | 457,2 cm | 21 lb. | 9,5 kg |
2520.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15937001
|
Metro™
LBTS18NA |
216 Zoll | 548,64 cm | 25 lb. | 11,4 kg |
2880.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15917001
|
Metro™
LBTS16NA |
192 Zoll | 487,68 cm | 22 lb. | 10 kg |
2640.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15947001
|
Metro™
LBTS19NA |
228 Zoll | 579,12 cm | 26 lb. | 12 kg |
2995.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, Metromax Q und Metromax i Regalsystemen
- Die Sets enthalten Schienen und Befestigungsteile, die für die Montage des Systems bis zu einer Höhe von 21 ft. (640 cm) benötigt werden
- 17-823-756 (LBTS2.5NA) enthält ein Verbindungsset, um die Schiene mit anderen Schienensets zu verbinden
Spezifikation
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ und Metromax i™ Regalsystem | |
Schienenset |