Learn More
Metro™ Doppeltiefe qwikTRAK™ Schienensets
Erstellen Sie Schienen mit bis zu 21 ft.
Marke:  Metro™ LBTS21NA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 15.96800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15977001
  • 3225.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, Metromax Q und Metromax i Regalsystemen
  • Die Sets enthalten Schienen und Befestigungsteile, die für die Montage des Systems bis zu einer Höhe von 21 ft. (640 cm) benötigt werden
  • 17-823-756 (LBTS2.5NA) enthält ein Verbindungsset, um die Schiene mit anderen Schienensets zu verbinden
Spezifikation
Spezifikation
Schienen und Befestigungsteile für die Montage des doppeltiefen qwikTRAK™ Systems bis zu einer Höhe von 21 ft erforderlich
Schienenset
29 lb.
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ und Metromax i™ Regalsystem
29 kg
252 Zoll
640,08 cm