Learn More
Metro™ Flexline™ Wagenzubehör
Zubehör für seitliche/versenkte Aufbewahrung
Marke: Metro™ FL252
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.25600kg
Beschreibung
- Passend für Metro FL251 Spülbehälter für spitze Gegenstände
- 20 5-Quart-Behälter
Spezifikation
Ersatzbehälter für verschließbare Sharps Behälter | |
194 l | |
33,02 x 12,06 x 30,14 cm (13 x 4,75 x 11,87 in.) | |
11,87 in. | |
13 Zoll | |
Kunststoff | |
12,06 cm |
51,25 gal. | |
Rot | |
Für Wagen | |
30,14 cm | |
33,02 cm | |
4,75 in. |