Learn More
Metro™ Hochdichte qwikTRAK™ Schienensets
Erstellen Sie Schienen mit bis zu 21 ft.
535.00 € - 2155.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ und Metromax i™ Regalsystem |
---|---|
Produkttyp | Schienenset |
Produktcode | Marke | Tiefe (angloamerikanisch) | Tiefe (metrisch) | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tiefe (angloamerikanisch) | Tiefe (metrisch) | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15926881
|
Metro™
BTS10NA |
120 Zoll | 304,8 cm | 14 lb | 6,4 kg |
1070.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15936881
|
Metro™
BTS11NA |
132 Zoll | 335,28 cm | 15 lb. | 6,8 kg |
1155.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15946881
|
Metro™
BTS12NA |
144 Zoll | 365,76 cm | 17 lb. | 7,7 kg |
1235.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15956881
|
Metro™
BTS13NA |
156 Zoll | 396,24 cm | 18 lb. | 8,2 kg |
1315.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15966881
|
Metro™
BTS14NA |
168 Zoll | 426,72 cm | 19 lb. | 8,6 kg |
1390.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15976881
|
Metro™
BTS15NA |
180 Zoll | 457,2 cm | 21 lb. | 9,5 kg |
1685.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15996881
|
Metro™
BTS17NA |
204 Zoll | 518,16 cm | 23 lb. | 10,5 kg |
1845.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15986881
|
Metro™
BTS16NA |
192 Zoll | 487,68 cm | 22 lb. | 10 kg |
1760.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15906891
|
Metro™
BTS18NA |
216 Zoll | 548,64 cm | 25 lb. | 11,4 kg |
1925.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15916891
|
Metro™
BTS19NA |
228 Zoll | 579,12 cm | 26 lb. | 12 kg |
2000.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15936891
|
Metro™
BTS20NA |
240 Zoll | 609,6 cm | 27 lb. | 12,3 kg |
2085.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15946891
|
Metro™
BTS21NA |
252 Zoll | 640,08 cm | 29 lb. | 13,2 kg |
2155.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15926891
|
Metro™
BTS2.5NA |
30 in. | 76,2 cm | 4 lb. | 1,8 kg |
535.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15976891
|
Metro™
BTS8NA |
96 Zoll | 243,84 cm | 11 lb. | 5 kg |
915.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15986891
|
Metro™
BTS9NA |
108 Zoll | 274,32 cm | 13 lb. | 5 kg |
990.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15956891
|
Metro™
BTS6NA |
72 Zoll | 182,88 cm | 9 lb. | 4 kg |
550.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15966891
|
Metro™
BTS7NA |
84 Zoll | 213,36 cm | 10 lb. | 4 kg |
625.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, Metromax Q und Metromax i Regalsystemen
- Die Sets enthalten Schienen und Befestigungsteile, die für die Montage des Systems bis zu einer Höhe von 21 ft. (640 cm) benötigt werden
- 17-823-715 (BTS2.5NA) enthält ein Verbindungsset, um die Schiene mit anderen Schienensets zu verbinden
Spezifikation
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ und Metromax i™ Regalsystem | |
Schienenset |