Learn More
Mettler Toledo™ NewClassic ME Analysewaagen
Effiziente und komfortable Leistung für das tägliche Wiegen
Marke: Mettler Toledo™ 30029075
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.40000kg
Beschreibung
- Waagentyp: Analysenwaage (4-Platz-Waage)
- Wägezelle: Elektromagnetische Kraftkompensations-Wägezelle mit Überlastschutz (erhältlich mit interner oder externer Kalibrierung)
- Kalibriertyp: Intern/Extern
- Waagengehäuse: Aluminiumdruckguss, ABS
- Anschlusstyp: RS232, Bluetooth (optional)
- Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- ME-T (FACT interne/externe Kalibrierung)
- ME (interne/externe Kalibrierung)
- PL-E (externe Kalibrierung)
Compliance
Erfüllt ISO/GLP-Dokumentationsanforderungen.
Spezifikation
Extern | |
RS-232C | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
Windschutz, Wägezelle für externe Justierung | |
Aludruckguss, Edelstahl, Kunststoff | |
0,08 mg | |
2 s | |
10 ° bis 30 °C | |
8,26 in. | |
9 cm | |
9,25 in. | |
23,5 cm | |
34,4 cm | |
4,7 kg | |
100/240 V | |
0,3 A |
ISO/GLP | |
220 g | |
0,1 mg | |
±0,2 mg | |
ME204E | |
0,16 g | |
50°F bis 86°F | |
Analysenwaage | |
21 cm | |
13,5 in. | |
34,4 cm | |
13,54 in. | |
10,36 lb. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
10 W | |
50/60 Hz |