Learn More
Mettler Toledo™ NewClassic MS Semimikro-Waagen
Präzise Ergebnisse, effiziente Handhabung und platzsparend
Marke:  Mettler Toledo™ 11142056
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12737181
  • 15240.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Eine intuitive Benutzeroberfläche mit intelligenter Menüführung macht die Bedienung der Waage zum Kinderspiel
  • HRT (HiRes-Technologie) umfasst zwei integrierte Gewichte für konstante Genauigkeit über den gesamten Wägebereich
  • Der intelligente ErgoDoor Windschutz spart Zeit, die rechte Tür kann von der linken Seite geöffnet werden und umgekehrt
  • Benötigt 30 % weniger Platz für den Betrieb, da geteilte Zugschutztüren nicht über die Waagen hinausragen
  • FAKT: Vollautomatische, zeit- und temperaturgesteuerte interne Einstellung
  • Einfache Durchführung von Balance-Diagnosetests (z. B. Tastaturtest, Wiederholbarkeitstest)
  • RS-232 zum Anschluss an PC, Drucker oder Barcode-Lesegerät; USB zum Anschluss an PC
  • SmartTrac zeigt an, wie viel des gesamten Wägebereichs verwendet wurde
  • Programmierbare Tasten für den Direktzugriff auf die bevorzugte Anwendung
  • Schutz von Konfigurationen für die Hauptbilanz vor Manipulation
  • Die Schutzhülle umschließt das gesamte Gehäuse und schützt die Waagen vor Flecken und Kratzern
Spezifikation
Spezifikation
UL, CSA, OIML
120 g
0,01 mg
±0,1 mg
MS105
3 mg
50°F bis 86°F
Semi-Mikro-Analysenwaage
14,09 in.
9,72 in.
24,7 cm
13,03 in.
14,9 lb.
12 VDC 50/60 Hz
2,25 A
RS-232C
LCD
Wägezelle mit zwei internen Justiergewichten
Aludruckguss, Edelstahl, Kunststoff
<±0,04 mg
8 s
10 ° bis 30 °C
35,8 x 24,7 x 33,1 cm
35,8 cm
3.1 in.
8 cm
33,1 cm
6,8 kg
12 VDC
50/60 Hz
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers