Learn More
Mettler Toledo™ NewClassic MS Semimikro-Waagen
Präzise Ergebnisse, effiziente Handhabung und platzsparend
Marke: Mettler Toledo™ 11142062
Description
Eine intuitive Benutzeroberfläche mit intelligenter Menüführung macht die Bedienung der Waage zum Kinderspiel
- HRT (HiRes-Technologie) umfasst zwei integrierte Gewichte für konstante Genauigkeit über den gesamten Wägebereich
- Der intelligente ErgoDoor Windschutz spart Zeit, die rechte Tür kann von der linken Seite geöffnet werden und umgekehrt
- Benötigt 30 % weniger Platz für den Betrieb, da die geteilten Windschutztüren nicht über die Waage hinausragen
- FAKT: Vollautomatische, zeit- und temperaturgesteuerte interne Einstellung
- Einfache Durchführung von Balance-Diagnosetests (z. B. Tastaturtest, Wiederholbarkeitstest)
- RS-232 zum Anschluss an PC, Drucker oder Barcode-Lesegerät; USB zum Anschluss an PC
- SmartTrac zeigt an, wie viel des gesamten Wägebereichs verwendet wurde
- Programmierbare Tasten für den Direktzugriff auf die bevorzugte Anwendung
- Schutz von Konfigurationen für die Hauptbilanz vor Manipulation
- Die Schutzhülle umschließt das gesamte Gehäuse und schützt die Waagen vor Flecken und Kratzern
Specifications
UL, CSA, OIML | |
120, 42 g | |
0,01, 0,1 mg | |
±0,15 mg | |
MS105DU | |
3 mg | |
50°F bis 86°F | |
Semi-Mikro-Analysenwaage | |
14,09 in. | |
9,72 in. | |
24,7 cm | |
13,03 in. | |
14,9 lb. | |
12 VDC 50/60 Hz | |
2,25 A |
RS-232C | |
LCD | |
Wägezelle mit zwei internen Justiergewichten | |
Aludruckguss, Edelstahl, Kunststoff | |
<±0,08 mg | |
4 s | |
10 ° bis 30 °C | |
35,8 x 24,7 x 33,1 cm | |
35,8 cm | |
3.1 in. | |
8 cm | |
33,1 cm | |
6,8 kg | |
12 VDC | |
50/60 Hz |