Learn More
Mettler Toledo™ Schnittstellenkabel für V20 Karl Fischer™ Titrator
Schnittstellenkabel für den Einsatz mit V20 Karl Fischer Titrator.
Marke: Mettler Toledo™ 11101051
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
- Verbinden Sie Mettler Toledo Waagen mit dem Drucker
- Kann verwendet werden mit: Waagen der Serie AB, HB, PG-S, PB und SB
- Länge: 39 in.
Spezifikation
Waagen der Serie AB, HB, PG-S, PB und SB | |
39 Zoll | |
Verbindung von PG-S, AB, PB, SB und College B Waag |
DB9 weiblich | |
99,06 cm |