Learn More
Mettler Toledo™ Schnittstellenkabel für V20 Karl Fischer™ Titrator
Schnittstellenkabel für den Einsatz mit V20 Karl Fischer Titrator.
92.25 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Waagen der Serie AB, HB, PG-S, PB und SB |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 39 Zoll |
Länge (metrisch) | 99,06 cm |
Produktcode | Marke | Anschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11927951
|
Mettler Toledo™
11101051 |
DB9 weiblich |
92.25 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Verbinden Sie Mettler Toledo Waagen mit dem Drucker
- Kann verwendet werden mit: Waagen der Serie AB, HB, PG-S, PB und SB
- Länge: 39 in.
Spezifikation
Waagen der Serie AB, HB, PG-S, PB und SB | |
39 Zoll | |
99,06 cm |