Learn More
Mexiletine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478026
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16478026 100 mg 100 Milligramm
16431986 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16478026 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYA0093
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Mexiletine hydrochloride (KOE-1173 hydrochloride), a Class IB antianhythmic, is a non-selective voltage-gated sodium channel blocker.
Mexiletine hydrochloride (KOE-1173 hydrochloride), a Class IB antianhythmic, is a non-selective voltage-gated sodium channel blocker.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mexiletine hydrochloride
CAS 1-4-5370
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H18ClNO
Menge 100 mg
Synonym KOE-1173 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (463.56 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 41 mg/mL (190.06 mM)
SMILES CC(N)COC1=C(C)C=CC=C1C.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 215.72
Formelmasse 215.72
Reinheit (%) 98.83%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation