Learn More
Merck MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 μm, Gridded
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Marke: Merck
172.38 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 9004-70-0 Netto-Gewicht : 0.00300kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Beschreibung
Membranfilter aus Zellulosemischester (MCE), hydrophil
Biologisch inerte Gemische aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht.MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter.
Merkmale & Vorteile
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
- Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Zellulosemischester (MCE) | |
0,8 μm | |
190 ml/min x cm2 | |
2 l/min/cm16 | |
Kariert | |
100/Packung | |
Filtermembranen | |
25 mm |
≥1,0 bar, Luft mit Wasser | |
Membranmaterial | |
Zellulose | |
Nicht steril | |
Für Luftüberwachungen, Bioassays, Molkerei-Mikrobiologie, Partikelüberwachung und Partikelentfernung | |
Hydrophil | |
100Pack | |
150 µm | |
Hydrophil | |
25 mm |
Sicherheit und Handhabung
- MCE .8UM WH GD 25MM 100/PK
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose