Learn More
Merck MF-Millipore™ Cellulosemischester-Membranen: 1.2 μm Porengröße
Wird in der analytischen Forschung verwendet.
Marke: Merck RAWP09025
196.54 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Beschreibung
Wird in der analytischen Forschung verwendet.
Biologisch inerte Gemische aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht.MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter.
Merkmale & Vorteile
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
- Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Zellulosemischester (MCE) | |
Unsteril | |
Hydrophil | |
25Pack | |
Filtermembranen | |
90 mm |
Weiß | |
1,2 μm | |
270 ml/min x cm2 | |
Glatt | |
25/Packung | |
Hydrophil | |
90 mm |
Sicherheit und Handhabung
- MCE 1.2UM WH PL 90MM 25/PK
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P370+P378-Bei Brand: pulver zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Octylphenol polyethoxyethanol