Learn More
Merck MF-Millipore™ Cellulosemischester-Membranen: 1.2 μm Porengröße
Wird in der analytischen Forschung verwendet.
150.00 € - 575.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Zellulosemischester (MCE) |
Porengröße | 1,2 μm |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10298200
|
Merck
RAWP02500 |
25 mm | 100Pack |
180.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10589022
|
Merck
RAWP09025 |
90 mm | 25Pack |
219.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10340181
|
Merck
RAWP04700 |
47 mm | 100Pack |
286.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10466071
|
Merck
RAWP14250 |
142 mm | 50Pack |
575.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10440601
|
Merck
RAWP01300 |
13 mm | 100Pack |
150.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Wird in der analytischen Forschung verwendet.
- Membran aus Cellulosegemisch
- Biologisch inerte Gemische aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat
- Filtercode: Weiß
- Maximale Betriebstemperatur: 75 °C
- Siedepunkt: ≥ 0.76 bar (Luft mit Wasser)
- Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: 5 %
- Porosität: 82 %
- Filteroberfläche; Glatt
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Zellulosemischester (MCE) | |
Unsteril | |
Hydrophil | |
Filtermembranen |
Weiß | |
1,2 μm | |
270 ml/min x cm2 | |
Glatt | |
Hydrophil |