Learn More
Merck MF-Millipore™ Cellulosemischester-Membranen: 8.0 μm Porengröße
Für Luftüberwachungen, Flüssigkeitsüberwachungen, Partikelsammlung und -analyse sowie zur Qualitätskontrolle von Flüssigkeitstanks
Marke: Merck SCWP14250
517.14 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Biologisch inerte Gemische aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht.MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter.
Merkmale & Vorteile
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
- Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Zellulosemischester (MCE) | |
Unsteril | |
Für Luftüberwachungen, Flüssigkeitsüberwachungen, Partikelsammlung und -analyse, Qualitätskontrolle von Flüssigkeitstanks. | |
Filtermembranen | |
142 mm |
Weiß | |
8 μm | |
620 ml/min x cm2 | |
Hydrophil | |
Hydrophil | |
142 mm |