Learn More
Merck MF-Millipore™ Cellulosemischester-Membranen: 8.0 μm Porengröße
Für Luftüberwachungen, Flüssigkeitsüberwachungen, Partikelsammlung und -analyse sowie zur Qualitätskontrolle von Flüssigkeitstanks
147.00 € - 575.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Zellulosemischester (MCE) |
Porengröße | 8 μm |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10616941
|
Merck
SCWP09025 |
90 mm |
215.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10713141
|
Merck
SCWP14250 |
142 mm |
575.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10369510
|
Merck
SCWP02500 |
25 mm |
180.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10470411
|
Merck
SCWP04700 |
47 mm |
242.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10330231
|
Merck
SCWP01300 |
13 mm |
147.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Membran aus Zellulosemischester Li>Hydrophil
- Porengröße: 0.8&mu,m
- Luftdurchflussrate: 65 l/min x cm2
- Porosität: 82 %
- Wasserdurchflussrate: 620 ml/min x cm2
- Proteinbindung: 150 μg/cm²
- Höchsttemperatur: 75 °C
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Zellulosemischester (MCE) | |
Unsteril | |
Für Luftüberwachungen, Flüssigkeitsüberwachungen, Partikelsammlung und -analyse, Qualitätskontrolle von Flüssigkeitstanks. | |
Filtermembranen |
Weiß | |
8 μm | |
620 ml/min x cm2 | |
Hydrophil | |
Hydrophil |