Learn More
MG 149, MedChemExpress
Beschreibung
MG149 (Tip60 HAT inhibitor) is a selective and potent Tip60 inhibitor with IC50 of 74 uM, similar potentcy for MOF (IC50= 47 uM)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | MG 149 |
| CAS | 1243583-85-8 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C22H28O3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Tip60 HAT inhibitor |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (293.72 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(O)C1=C(O)C=CC=C1CCC2=CC=C(CCCCCCC)C=C2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 340.46 |
| Mehr anzeigen |