missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MHP, MedChemExpress

Artikelnummer. 16430416
Encompass
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
20 Milligramm
5 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16430416

Marke: Medchem Express HY101572

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress MHP (Methyl caprooyl tyrosinate) is an activator of sphingosine kinase (SPHK1), and significantly stimulates CAMP mRNA and protein production. MHP (Methyl caprooyl tyrosinate) enhances antimicrobial defense and innate immunity.

MHP (Methyl caprooyl tyrosinate) is an activator of sphingosine kinase (SPHK1), and significantly stimulates CAMP mRNA and protein production. MHP (Methyl caprooyl tyrosinate) enhances antimicrobial defense and innate immunity.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material MHP
CAS 1104874-94-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H23NO4
Menge 20 mg
Synonym Methyl caprooyl tyrosinate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (340.88 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (3.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C=C1)=CC=C1C[C@@H](C(OC)=O)NC(CCCCC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 293.36
Formelmasse 293.36
Reinheit (%) 98.54%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt