Learn More
MHP, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460779
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
20 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16460779 1 mg 1 Milligramm
16443428 10 mg 10 Milligramm
16430416 20 mg 20 Milligramm
16406157 5 mg 5 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16460779
Marke: Medchem Express HY101572
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress MHP (Methyl caprooyl tyrosinate) is an activator of sphingosine kinase (SPHK1), and significantly stimulates CAMP mRNA and protein production. MHP (Methyl caprooyl tyrosinate) enhances antimicrobial defense and innate immunity.
MHP (Methyl caprooyl tyrosinate) is an activator of sphingosine kinase (SPHK1), and significantly stimulates CAMP mRNA and protein production. MHP (Methyl caprooyl tyrosinate) enhances antimicrobial defense and innate immunity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MHP
CAS 1104874-94-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H23NO4
Menge 1 mg
Synonym Methyl caprooyl tyrosinate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (340.88 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (3.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C=C1)=CC=C1C[C@@H](C(OC)=O)NC(CCCCC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 293.36
Formelmasse 293.36
Reinheit (%) 98.54%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation