Learn More
Mianserin hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Mianserin hydrochloride (Org GB 94) is a H1 receptor inverse agonist and is a psychoactive agent of the tetracyclic antidepressant.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mianserin hydrochloride |
| CAS | 21535-47-7 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C18H21ClN2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Org GB 94 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (166.21 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (83.10 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | CN(CC1)CC2N1C3=CC=CC=C3CC4=CC=CC=C24.Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 300.83 |
| Mehr anzeigen |