Learn More
Epredia™ Micromesh™ Biopsiekassetten in Kunststoffmagazinen
Verbessern Sie mit den Epredia™ MicromeshTM Biopsiekassetten in Kunststoffmagazinen mit 1400 quadratischen, 0,36 mm großen Löchern den Flüssigkeitsaustausch, ohne dass Biopsieschwämme erforderlich sind.
Marke: Epredia™ B1000734YW
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Beschreibung
Verbessern Sie mit den Thermo Scientific™ Micromesh™ Biopsiekassetten in Kunststoffmagazinen mit 1400 quadratischen, 0,36 mm großen Löchern den Flüssigkeitsaustausch, ohne dass Biopsieschwämme erforderlich sind.
Mit grossen Schlitzen und Mikromaschengitter, Φ 380μm, für sehr kleine und nadelförmige Biopsie-Proben und hohen Flüssigkeitsaustausch.--Innen liegendes Deckelscharnier im vorderen Bereich der Kasette zum einfachen Öffnen mit einer Hand
--Der Deckel ist in die Kassettenbasis eingelassen
--Zeit sparend: auch mit geschlossenem Deckel in Beschriftungsgeräten einsetzbar
--Lieferbar in 11 Farben, mit Deckel in Kassettenfarbe, vorsortiert in 10 Schächten á 75 Kassetten oder in der 1000ér Dispenser Box (auf Anfrage)
Farbe: Gelb
Spezifikation
Small Square Pore | |
Yellow | |
27 mm | |
Biopsy Cassette |
45° | |
24 mm | |
Acetal Polymer |