Learn More
Epredia™ Micromesh™ Biopsiekassetten in Kunststoffmagazinen
Verbessern Sie mit den Epredia™ MicromeshTM Biopsiekassetten in Kunststoffmagazinen mit 1400 quadratischen, 0,36 mm großen Löchern den Flüssigkeitsaustausch, ohne dass Biopsieschwämme erforderlich sind.
240.88 € - 296.00 €
Spezifikation
Poren | Small Square Pore |
---|---|
Schreibflächenwinkel | 45° |
Länge (metrisch) | 24 mm |
Breite (metrisch) | 27 mm |
Material | Acetal Polymer |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10056868
|
Epredia™
B1000734AQ |
Aqua |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10559788
|
Epredia™
B1000734BL |
Blue |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10579958
|
Epredia™
B1000734GR |
Green |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10188038
|
Epredia™
B1000734GY |
Gray |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10589958
|
Epredia™
B1000734LI |
Lilac |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10672669
|
Epredia™
B1000734OR |
Orange |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10672859
|
Epredia™
B1000734PE |
Peach |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
13171184
|
Epredia™
B1000734PK |
Pink |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10455139
|
Epredia™
B1000734TN |
Tan |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10599618
|
Epredia™
B1000734WH |
White |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10474179
|
Epredia™
B1000734YW |
Yellow |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Verbessern Sie mit den Thermo Scientific™ Micromesh™ Biopsiekassetten in Kunststoffmagazinen mit 1400 quadratischen, 0,36 mm großen Löchern den Flüssigkeitsaustausch, ohne dass Biopsieschwämme erforderlich sind.
- Acetalpolymer-Konstruktion
- Das 24 × 27 mm große Fach ist selbst für Nadelbiopsien bestens geeignet
- Der versenkt angebrachte Deckel wurde speziell entwickelt, damit er mit der Kassettenoberfläche direkt abschließt, wodurch Kassetten mit den Beschriftungsgeräten der Shandon™ MicroWriter™ Serie auch bei aufgesetzten Deckeln beschriftet werden können
- Kassetten-Schreibfläche mit einer Neigung von 45°
- Kisten zu 10 Magazinen mit je 75 Kassetten mit angebrachten Deckeln
Spezifikation
Small Square Pore | |
24 mm | |
Acetal Polymer |
45° | |
27 mm | |
Biopsy Cassette |