Learn More
Epredia™ Micromesh™ Biopsiekassetten in Kunststoffmagazinen
Verbessern Sie mit den Epredia™ MicromeshTM Biopsiekassetten in Kunststoffmagazinen mit 1400 quadratischen, 0,36 mm großen Löchern den Flüssigkeitsaustausch, ohne dass Biopsieschwämme erforderlich sind.
Marke: Epredia™ B1000734LI
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Beschreibung
Verbessern Sie mit den Thermo Scientific™ Micromesh™ Biopsiekassetten in Kunststoffmagazinen mit 1400 quadratischen, 0,36 mm großen Löchern den Flüssigkeitsaustausch, ohne dass Biopsieschwämme erforderlich sind.
- Acetalpolymer-Konstruktion
- Das 24 × 27 mm große Fach ist selbst für Nadelbiopsien bestens geeignet
- Der versenkt angebrachte Deckel wurde speziell entwickelt, damit er mit der Kassettenoberfläche direkt abschließt, wodurch Kassetten mit den Beschriftungsgeräten der Shandon™ MicroWriter™ Serie auch bei aufgesetzten Deckeln beschriftet werden können
- Kassetten-Schreibfläche mit einer Neigung von 45°
- Kisten zu 10 Magazinen mit je 75 Kassetten mit angebrachten Deckeln
Spezifikation
Small Square Pore | |
Lilac | |
27 mm | |
Biopsy Cassette |
45° | |
24 mm | |
Acetal Polymer |