Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, MCE, 0.22 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
635.00 € - 2600.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material | Zellulosemischester (MCE) |
Porengröße | 0,22 μm |
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 3,9 cm2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10399790
|
Merck
SLGS02510 |
1000Pack |
2600.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10074860
|
Merck
SLGS025NB |
250Pack |
635.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Non-Sterile Millex™ Syringe Filters with MCE Membrane:- Housing is made from a low-extractable polyvinylidene chloride (PVC).
Applications:
Clarification of Aqueous Solutions, General Laboratory Filtration
Spezifikation
Ja | |
0,22 μm | |
3,9 cm2 | |
PVC | |
Männlicher Luer-Stecker | |
100 mL |
Zellulosemischester (MCE) | |
Unsteril | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Weiblicher Luer-Lok™ | |
Millex™ | |
25 mm |