Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatzferrulen für Mini-Verbindungsstücke
Ermöglicht eine einfache, leckfreie Installation für Kapillarsäulen ohne Verwendung von Werkzeugen.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 072694
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Speziell entwickelt zum Anschließen von Kapillarsäulen
- Verbindet Vorsäulen mit Kapillarsäulen
- Inerte und präzise mit Glas ausgekleidete Bohrung
- Geringes Totvolumen
Spezifikation
Bohrungsgröße: Kein Loch | |
15 % Graphit/85 % Vespel | |
Graphit Vespel Ersatzferrulen für Mini-Verbindungsstücke ohne Bohrung | |
10/Pckg. |