Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatzferrulen für Mini-Verbindungsstücke
Ermöglicht eine einfache, leckfreie Installation für Kapillarsäulen ohne Verwendung von Werkzeugen.
97.40 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13457349
|
Trajan Scientific and Medical™
072697 |
Bohrungsgröße: 0,5 mm |
97.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15268903
|
Trajan Scientific and Medical™
072698 |
Bohrungsgröße: 0,8 mm |
97.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15258903
|
Trajan Scientific and Medical™
072695 |
Bohrungsgröße: 0,3 mm |
97.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15248903
|
Trajan Scientific and Medical™
072694 |
Bohrungsgröße: Kein Loch |
97.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Speziell entwickelt zum Anschließen von Kapillarsäulen
- Verbindet Vorsäulen mit Kapillarsäulen
- Inerte und präzise mit Glas ausgekleidete Bohrung
- Geringes Totvolumen
Spezifikation
15 % Graphit/85 % Vespel | |
10/Pckg. |